L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Eppendorf® Pipette Manager - Connected Pipette System
Fournisseur: EPPENDORF
1004000.001 4861000.970
613-6958EA 1092 EUR InStock
613-6958 613-6959
Eppendorf® Pipette Manager - Connected Pipette System
Logiciels Logiciels de laboratoire
Control Eppendorf's connected electronic pipettes via a dedicated WiFi for faster, more reproducible results. Remotely set up pipettes, receive pipetting technique guidance, digitally document activities, and more.
  • Connected electronic pipette system to remotely set up electronic pipettes, ease handling of challenging liquids and digitally document pipetting steps
  • Choose from predefined Eppendorf liquid types (e.g., ethanol or enzymes/antibodies) or create your own
  • Manage your pipette fleet more effectively and enhance collaboration with integrated
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité