Ancymidol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: alpha-Cyclopropyl-alpha-(4-methoxyphenyl)-5-pyrimidinemethanol
BIA0123-100MG BIA0123-500MG
APOSBIA0123-100MGEA 306 EUR InStock
APOSBIA0123-100MG APOSBIA0123-500MG
Ancymidol
Ancymidol
Supports or facilitates plant growth and/or shootproliferation in two or more plant tissue cultures.
Formule: C₁₅H₁₆N₂O₂
MW: 256,31 g/mol
Point de fusion: 111 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00072501
Numéro CAS: 12771-68-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité