Acide acétohydroxamique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Hydroxyacetamide
BIA1030-5G BIA1030-25G
APOSBIA1030-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSBIA1030-5G APOSBIA1030-25G
Acide acétohydroxamique
Acetohydroxamic acid
Formule: C₂H₅NO₂
MW: 75,0666 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009994
Numéro CAS: 546-88-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité