1,6:2,3-Dianhydro-β-D-mannopyranose 98% min
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,6:2,3-Dianhydro-β-D-mannose
BICL4079-1G BICL4079-5G BICL4079-2G
APOSBICL4079-1GEA 420 EUR InStock
APOSBICL4079-1G APOSBICL4079-5G APOSBICL4079-2G
1,6:2,3-Dianhydro-β-D-mannopyranose 98% min
1,6:2,3-Dianhydro-beta-D-mannopyranose
Formule: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18643031
Numéro CAS: 3868-03-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité