D-(+)-Glucose-[¹³C₆] 99% min (Isotope 13C 99% )
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal-1,2,3,4,5,6-13C6, D-Glucose-13C6
BICL4109-1G BICL4109-500MG
APOSBICL4109-1GEA 2050 EUR InStock
APOSBICL4109-1G APOSBICL4109-500MG
D-(+)-Glucose-[¹³C₆] 99% min (Isotope 13C 99% )
D-(+)-Glucose-[¹³C₆]
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 186,110 g/mol
Point de fusion: 146…152 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00037544
Numéro CAS: 110187-42-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité