Daidzin
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-4'-hydroxyisoflavone, 3-(4-Hydroxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
BID5420-100MG BID5420-250MG BID5420-500MG
APOSBID5420-100MGEA 161 EUR InStock
APOSBID5420-100MG APOSBID5420-250MG APOSBID5420-500MG
Daidzin
Daidzin
Formule: C₂₁H₂₀O₉
MW: 416,38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017466
Numéro CAS: 552-66-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité