n-Decyl-β-D-maltoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: DM, N-Decyl-Beta-Maltoside, Decyl 4-O-a-D-glucopyranosyl-b-D-glucopyranoside, n-Decyl-beta-D-maltopyranoside, Decyl b-D-maltopyranoside
BID6002-1G BID6002-5G BID6002-10G
APOSBID6002-1GEA 102 EUR InStock
APOSBID6002-1G APOSBID6002-5G APOSBID6002-10G
n-Decyl-β-D-maltoside
n-Decyl-β-D-maltoside
Formule: C₂₂H₄₂O₁₁
MW: 482,56 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00061624
Numéro CAS: 82494-09-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité