Piperlongumine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (E)-1-(3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acryloyl)-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one
BIDF1035-250MG BIDF1035-50MG BIDF1035-100MG
APOSBIDF1035-250MGEA 174 EUR InStock
APOSBIDF1035-250MG APOSBIDF1035-50MG APOSBIDF1035-100MG
Piperlongumine
Piperlongumine
Natural product.
Formule: C₁₇H₁₉NO₅
MW: 317,341 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075706
Numéro CAS: 20069-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité