SB 225002 ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: SB225002, 1-(2-Bromophenyl)-3-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea
BIFK0040-10MG BIFK0040-25MG BIFK0040-100MG
APOSBIFK0040-10MGEA 65.4 EUR InStock
APOSBIFK0040-10MG APOSBIFK0040-25MG APOSBIFK0040-100MG
SB 225002 ≥99%
SB 225002
Formule: C₁₃H₁₀BrN₃O₄
MW: 352,10 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00954637
Numéro CAS: 182498-32-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité