2-Nitrophenyl-β-D-glucoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIM1206-5G
APOSBIM1206-5GEA 232 EUR InStock
APOSBIM1206-5G
2-Nitrophenyl-β-D-glucoside
2-Nitrophenyl-β-D-glucoside
Substrate for b-D-Glucosidase
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,25 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065048
Numéro CAS: 2816-24-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité