4-Methylumbelliferyl phosphate acide libre 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Phosphoric Acid 4-Methylumbelliferyl Ester, 4-Methylumbelliferyl phosphoric acid, 4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl dihydrogen phosphate
BIM2047-1G BIM2047-5G
APOSBIM2047-1GEA 58 EUR InStock
APOSBIM2047-1G APOSBIM2047-5G
4-Methylumbelliferyl phosphate acide libre 98%
4-Methylumbelliferyl phosphate
Formule: C₁₀H₉O₆P
MW: 256,15 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00016969
Numéro CAS: 3368-04-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité