N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)quinazolin-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Gefitinib
BISN0101-1G BISN0101-5G
APOSBISN0101-1GEA 139 EUR InStock
APOSBISN0101-1G APOSBISN0101-5G
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)quinazolin-4-amine
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)quinazolin-4-amine
Gefitinibis an EGFR inhibitor for Tyr1173, Tyr992, Tyr1173 and Tyr992 in the NR6wtEGFR and NR6W cells with IC50 of 37 nM, 37nM, 26 nM and 57 nM, respectively, and interrupts signaling through the epidermal growth factor receptor (EGFR) in target cells.
Formule: C₂₂H₂₄ClFN₄O₃
MW: 446,91 g/mol
Point de fusion: 196 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04307832
Numéro CAS: 184475-35-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité