Bedaquiline
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (1R,2S)-1-(6-Bromo-2-methoxyquinolin-3-yl)-4-(dimethylamino)-2-(naphthalen-1-yl)-1-phenylbutan-2-ol
BISN0131-5MG BISN0131-10MG
APOSBISN0131-5MGEA 139 EUR InStock
APOSBISN0131-5MG APOSBISN0131-10MG
Bedaquiline
Bedaquiline
Bedaquiline, a diarylquinoline antibiotic that targets ATP synthase, is effective for the treatment of Mycobacterium tuberculosis infections.
Formule: C₃₂H₃₁BrN₂O₂
MW: 555,5 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22628872
Numéro CAS: 843663-66-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité