L-779450
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-5-(2-phenyl-5-(pyridin-4-yl)-1H-imidazol-4-yl)phenol, Raf Kinase Inhibitor IV, L 779450, 2-Chloro-5-(2-phenyl-4-(pyridin-4-yl)-1H-imidazol-5-yl)phenol, 2-(Phenyl)-4-(3-hydroxy-4-chlorophenyl)-5-(4-pyridyl)-1H-imidazole, L779450
BISN0240-50MG
APOSBISN0240-50MGEA 119 EUR InStock
APOSBISN0240-50MG
L-779450
L-779450
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₀H₁₄ClN₃O
MW: 347,80 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12828750
Numéro CAS: 303727-31-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité