Potassium tétrachloroplatinate (II) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Tétrachloroplatinate de dipotassium
APOSIN1004-5GEA 277 EUR InStock
APOSIN1004-5G APOSIN1004-1G
Potassium tétrachloroplatinate (II) 95%
Potassium tétrachloroplatinate (II)
Formule: Cl₄K₂Pt
MW: 415,09 g/mol
Densité: 3,38 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011378
Numéro CAS: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité