Barium wolframate 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Barium(II) tungstate(VI)
IN1228-100G IN1228-50G
APOSIN1228-100GEA 493 EUR InStock
APOSIN1228-100G APOSIN1228-50G
Barium wolframate 99,9%
Barium wolframate
Formule: BaO₄W
Densité: 5.04 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 7787-42-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité