Cuivre (II) chlorure, anhydre 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Copper dichloride, Cupric chloride
IN1546-1KG
APOSIN1546-1KGEA 400 EUR InStock
APOSIN1546-1KG
Cuivre (II) chlorure, anhydre 99,9%
Cuivre (II) chlorure
Formule: Cl₂Cu
MW: 134,45 g/mol
Point de fusion: 620 °C
Densité: 3.386 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010972
Numéro CAS: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
ONU: 2802
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité