Dysprosium oxyde 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Didysprosium trioxide, Dysprosium oxide
IN1663-100G IN1663-250G IN1663-25G
APOSIN1663-100GEA 618 EUR InStock
APOSIN1663-100G APOSIN1663-250G APOSIN1663-25G
Dysprosium oxyde 99,9%
Dysprosium oxyde
Formule: Dy₂O₃
MW: 373 g/mol
Point de fusion: 2340 °C
Densité: 7.81 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010986
Numéro CAS: 1308-87-8
EINECS: 215-164-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité