Dioxyde de zirconium 99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
IN3922-1KG IN3922-250G
APOSIN3922-1KGEA 0 EUR InStock
APOSIN3922-1KG APOSIN3922-250G
Dioxyde de zirconium 99+%
Dioxyde de zirconium
Formule: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Point de fusion: 2715 °C
Densité: 5.89 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011310
Numéro CAS: 1314-23-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité