2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Pyridin-2-yl)ethanol
OR01623-1G OR01623-250MG OR01623-5G
APOSOR01623-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR01623-1G APOSOR01623-250MG APOSOR01623-5G
2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,1525 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245419
Numéro CAS: 18728-61-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité