Ethyl-3,5-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR01979-1G OR01979-250MG
APOSOR01979-1GEA 346 EUR InStock
APOSOR01979-1G APOSOR01979-250MG
Ethyl-3,5-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3,5-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈Cl₂N₂O₂
MW: 259,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09842623
Numéro CAS: 1000018-01-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité