3-Amino-4-iodo-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Iodo-1H-indazol-3-amine
OR01986-1G OR01986-5G
APOSOR01986-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR01986-1G APOSOR01986-5G
3-Amino-4-iodo-1H-indazole
3-Amino-4-iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₆IN₃
MW: 259,0471 g/mol
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426697
Numéro CAS: 599191-73-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité