ω-Bromo-3-chloroacétophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-3'-chloroacetophenone, Bromomethyl m-chlorophenyl ketone, 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)ethanone, 3-Chlorophenacyl bromide, α-Bromo-3-chloroacetophenone
OR0271-1G OR0271-25G OR0271-5G
APOSOR0271-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0271-1G APOSOR0271-25G APOSOR0271-5G
ω-Bromo-3-chloroacétophénone 97%
ω-Bromo-3-chloroacétophénone
Formule: C₈H₆BrClO
MW: 233,49 g/mol
Point de fusion: 37…40 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00792669
Numéro CAS: 41011-01-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité