1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR0419-1G OR0419-250MG
APOSOR0419-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR0419-1G APOSOR0419-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
Formule: C₆H₇ClN₂O
Point d'ébullition: 100 °C/20mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00833258
Numéro CAS: 55458-67-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité