5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: AS057278, 5-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
OR0650-1G
APOSOR0650-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR0650-1G
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C5H6N2O2
MW: 126,11 g/mol
Point de fusion: 236…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462235
Numéro CAS: 402-61-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité