2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1015-100G OR1015-25G
APOSOR1015-100GEA 335 EUR InStock
APOSOR1015-100G APOSOR1015-25G
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
Formule: C₇H₄Br₂N₂
MW: 275,93 g/mol
Point de fusion: 160…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179571
Numéro CAS: 68385-95-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité