2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR10535-1G OR10535-250MG OR10535-5G
APOSOR10535-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR10535-1G APOSOR10535-250MG APOSOR10535-5G
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
MW: 179,97 g/mol
Point de fusion: 90…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179452
Numéro CAS: 374538-03-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité