3-tert-Butyl-1-bromobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-tert-butylbenzene, 1-Bromo-3-tert-butylbenzene, 1-Bromo-3-(tert-butyl)benzene, 2-(3-Bromophenyl)-2-methylpropane
OR1066-100G OR1066-25G OR1066-5G
APOSOR1066-100GEA 304 EUR InStock
APOSOR1066-100G APOSOR1066-25G APOSOR1066-5G
3-tert-Butyl-1-bromobenzène 99%
3-tert-Butyl-1-bromobenzène
Formule: C₁₀H₁₃Br
MW: 213,12 g/mol
Point d'ébullition: 95…98 °C/10mmHg
Densité: 1.251 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234661
Numéro CAS: 3972-64-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité