4-Iodo-1H-pyrazole 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Iodopyrazole
OR10990-100G OR10990-25G OR10990-500G
APOSOR10990-100GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR10990-100G APOSOR10990-25G APOSOR10990-500G
4-Iodo-1H-pyrazole 99%
4-Iodo-1H-pyrazole
Formule: C₃H₃IN₂
MW: 193,97 g/mol
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005244
Numéro CAS: 3469-69-0
EINECS: 222-434-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité