5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Thien-2-yl-1H-pyrazol-3-amine
OR110021-1G OR110021-5G OR110021-10G
APOSOR110021-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR110021-1G APOSOR110021-5G APOSOR110021-10G
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Formule: C₇H₇N₃S
MW: 165,21 g/mol
Point de fusion: 100…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051815
Numéro CAS: 96799-03-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité