3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
OR11005-25G
APOSOR11005-25GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR11005-25G
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219,09 g/mol
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03453668
Numéro CAS: 210907-84-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité