3-Pyridineboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR11024-100G OR11024-25G OR11024-5G
APOSOR11024-100GEA 149 EUR InStock
APOSOR11024-100G APOSOR11024-25G APOSOR11024-5G
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₆BNO₂
MW: 205,06 g/mol
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03084758
Numéro CAS: 329214-79-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité