Ethyl-1H-indazole-6-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 1H-indazole-6-carboxylate
OR111116-1G OR111116-5G OR111116-10G
APOSOR111116-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR111116-1G APOSOR111116-5G APOSOR111116-10G
Ethyl-1H-indazole-6-carboxylate
Ethyl-1H-indazole-6-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,2000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371613
Numéro CAS: 713-09-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité