3-Bromo-o-toluidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-6-bromotoluene, 3-Bromo-2-methylaniline
OR11112-100G OR11112-25G OR11112-5G
APOSOR11112-100GEA 121 EUR InStock
APOSOR11112-100G APOSOR11112-25G APOSOR11112-5G
3-Bromo-o-toluidine 98%
3-Bromo-o-toluidine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Point d'ébullition: 253…255 °C
Densité: 1.511 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051579
Numéro CAS: 55289-36-6
EINECS: 259-568-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité