6-Chloroquinoxaline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR11146-1G OR11146-25G OR11146-5G
APOSOR11146-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR11146-1G APOSOR11146-25G APOSOR11146-5G
6-Chloroquinoxaline
6-Chloroquinoxaline
Formule: C₈H₅ClN₂
MW: 164,5917 g/mol
Point d'ébullition: 117…119 °C
Point de fusion: 61…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047594
Numéro CAS: 5448-43-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité