3,5-Dichloro-4-hydroxybenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dichloro-4-(hydroxymethyl)phenol
OR111469-1G OR111469-250MG OR111469-500MG OR111469-2.5G
APOSOR111469-1GEA 458 EUR InStock
APOSOR111469-1G APOSOR111469-250MG APOSOR111469-500MG APOSOR111469-2.5G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzyl alcohol
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzyl alcohol
Formule: C₇H₆Cl₂O₂
MW: 193,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202847
Numéro CAS: 22002-17-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité