4-Iodocumène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Iodoisopropylbenzene, 1-Iodo-4-isopropylbenzene, 2-(4-Iodophenyl) propane
OR11205-25G OR11205-5G
APOSOR11205-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR11205-25G APOSOR11205-5G
4-Iodocumène 95%
4-Iodocumène
Formule: C₉H₁₁I
MW: 246,09 g/mol
Point d'ébullition: 236…238 °C
Densité: 1.525 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013711
Numéro CAS: 17356-09-1
EINECS: 241-384-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité