Chlorure de naphtalène-2-sulfonyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR11219-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR11219-100G APOSOR11219-25G APOSOR11219-500G
Chlorure de naphtalène-2-sulfonyle
Chlorure de naphtalène-2-sulfonyle
Formule: C₁₀H₇ClO₂S
MW: 226,68 g/mol
Point d'ébullition: 200…202 °C/13mmHg
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004087
Numéro CAS: 93-11-8
EINECS: 202-219-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité