Acide 1-naphtyloxyacétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Naphthalen-1-yloxy)acetic acid
OR11263-100G OR11263-25G
APOSOR11263-100GEA 550 EUR InStock
APOSOR11263-100G APOSOR11263-25G
Acide 1-naphtyloxyacétique 98%
Acide 1-naphtyloxyacétique
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Point de fusion: 193…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003927
Numéro CAS: 2976-75-2
EINECS: 221-023-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité