3-Methoxy-4-methylbenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR11330-5G OR11330-100G OR11330-25G
APOSOR11330-5GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR11330-5G APOSOR11330-100G APOSOR11330-25G
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile 98%
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,1739 g/mol
Point de fusion: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03428590
Numéro CAS: 3556-60-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité