7-Méthoxy-4-méthylcoumarine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Methoxy-4-methyl-2-benzopyrone, 4-Methylherniarin
OR1151-25G OR1151-100G
APOSOR1151-25GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR1151-25G APOSOR1151-100G
7-Méthoxy-4-méthylcoumarine
7-Méthoxy-4-méthylcoumarine
Formule: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190,2 g/mol
Point de fusion: 159…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009773
Numéro CAS: 2555-28-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité