4-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR11619-1G OR11619-5G
APOSOR11619-1GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR11619-1G APOSOR11619-5G
4-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
4-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
Formule: C₁₃H₁₈BrNO
MW: 284,1921 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00591594
Numéro CAS: 79606-46-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité