2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-6,8-dibromoquinoline-3-carboxamide
OR12013-1G OR12013-5G
APOSOR12013-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR12013-1G APOSOR12013-5G
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarboxamide
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarboxamide
Formule: C₁₀H₇Br₂N₃O
MW: 345 g/mol
Point de fusion: 283…286 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689708
Numéro CAS: 937601-68-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité