ω-Bromo-2,4-dichloroacétophénone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromo-2,4-dichloroacétophénone2-Bromo-1-(2,4-dichlorophényl)éthane-1-one2-Bromo-2',4'-dichloroacétophénone
APOSOR12270-5GEA 49.5 EUR InStock
APOSOR12270-5G APOSOR12270-100G APOSOR12270-25G
ω-Bromo-2,4-dichloroacétophénone 95%
ω-Bromo-2,4-dichloroacétophénone
Formule: C₈H₅BrCl₂O
MW: 267,94 g/mol
Point de fusion: 25…29 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053005
Numéro CAS: 2631-72-3
EINECS: 220-116-7
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité