4-Méthoxy-2-nitrophénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methoxy-2-nitrophenol
OR12652-100G OR12652-25G OR12652-5G
APOSOR12652-100GEA 143 EUR InStock
APOSOR12652-100G APOSOR12652-25G APOSOR12652-5G
4-Méthoxy-2-nitrophénol
4-Méthoxy-2-nitrophénol
Formule: C₇H₇NO₄
MW: 169,14 g/mol
Point de fusion: 78…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024247
Numéro CAS: 1568-70-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité