Methyl-3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate, Methyl 4-(bromomethyl)cinnamate
OR12661-100G
APOSOR12661-100GEA 150 EUR InStock
APOSOR12661-100G
Methyl-3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate 96%
Methyl-3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate
Formule: C₁₁H₁₁BrO₂
MW: 255,1100 g/mol
Point de fusion: 58…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684186
Numéro CAS: 946-99-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité