4-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13043-1G OR13043-5G OR13043-25G
APOSOR13043-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR13043-1G APOSOR13043-5G APOSOR13043-25G
4-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 98%
4-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047383
Numéro CAS: 20737-41-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité