Methyl-5-bromopicolinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-bromopyridine-2-carboxylate, Methyl 5-bromopicolinate
OR13058-5G OR13058-1G
APOSOR13058-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR13058-5G APOSOR13058-1G
Methyl-5-bromopicolinate
Methyl-5-bromopicolinate
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point de fusion: 99…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112493
Numéro CAS: 29682-15-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité