1-Cyclopentenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Cyclopent-1-en-1-ylboronic acid
OR13114-1G OR13114-5G OR13114-25G OR13114-100G
APOSOR13114-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR13114-1G APOSOR13114-5G APOSOR13114-25G APOSOR13114-100G
1-Cyclopentenylboronic acid 97%
1-Cyclopentenylboronic acid
Formule: C₅H₉BO₂
MW: 111,94 g/mol
Point de fusion: 134…140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179496
Numéro CAS: 850036-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité