(4-Chlorophenylsulphonyl)urea 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chlorobenzenesulphonyl urea
OR1360-100G OR1360-25G OR1360-5G
APOSOR1360-100GEA 621 EUR InStock
APOSOR1360-100G APOSOR1360-25G APOSOR1360-5G
(4-Chlorophenylsulphonyl)urea 98%
(4-Chlorophenylsulphonyl)urea
Formule: C₇H₇ClN₂O₃S
MW: 234,65 g/mol
Point de fusion: 169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00518656
Numéro CAS: 22663-37-2
EINECS: 245-149-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité